Přeskočit na
A4377
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide
≥80% (spectrophotometric assay), suitable for cell culture
Synonyma:
AdoMet, SAM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 140,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 280,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H23IN6O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
526.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
222-486-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120787
2 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Quality Level
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
Application
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine (SAM, AdoMet) is used as a primary methyl donor molecule in mammalian cell culture and the first step metabolite in methionine biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Methyl donor; cofactor for enzyme-catalyzed methylations, including catechol O-methyltransferase (COMT) and DNA methyltransferases (DNMT). Although present in all cells, it is concentrated in liver where 85% of all methylation reactions occur. It is also involved in regulating liver function, growth, and response to injury.
Analysis Note
Purity based on UV and HPLC.
Disclaimer
This material is very unstable at room temperature.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A2408A7007E2153
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
assay
≥75%
assay
>90% (SDS-PAGE)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Jianyu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(43), 17134-17137 (2011-10-01)
Human catechol-O-methyltransferase (COMT) catalyzes a methyl transfer from S-adenosylmethionine (AdoMet) to dopamine. Site-specific mutants at three positions (Tyr68, Trp38, and Val108) have been characterized with regard to product distribution, catalytic efficiency, and secondary kinetic isotope effects. The series of mutations
Laura Gomez-Santos et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 826, 133-149 (2011-12-15)
S-Adenosylmethionine, abbreviated as SAM, SAMe or AdoMet, is the principal methyl group donor in the mammalian cell and the first step metabolite of the methionine cycle, being synthesized by MAT (methionine adenosyltransferase) from methionine and ATP. About 60 years after
Ernst G Malygin et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 47(2), 97-193 (2012-01-21)
The sequence-specific transfer of methyl groups from donor S-adenosyl-L-methionine (AdoMet) to certain positions of DNA-adenine or -cytosine residues by DNA methyltransferases (MTases) is a major form of epigenetic modification. It is virtually ubiquitous, except for some notable exceptions. Site-specific methylation
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A4377-25MG04061833368817
A4377-100MG04061833368770
A4377-5MG04061833369142
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. We are looking for one carbon metabolites in our serum samples, SAM is one of them. In our lab, we have S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide (A4377). Can this chemical be used as one of the standards for the derivatisation-based GC-MS analysis?
    1 answer
    1. This product is not a standard and has not been tested for suitability for GC derivatization. Unfortunately, there is no SAM standard available in the product catalog.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?