Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 340,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 630,00 Kč |
O této položce
1 340,00 Kč
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
234-236 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
General description
Application
- to evaluate the outgrowth of the interspecies somatic cell nucleus transfer (iSCNT)-derived blastocysts
- to maintain the CGR8 ES (germ-line competent cell line) cells
- for plasmid transfection and cloning of embryonic stem cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A4036-25G | 04061833368442 |
| A4036-5G | 04061833368459 |