Přeskočit na
A3785
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonyma:
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 760,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.59
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
226-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
5 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
150 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid hydrochloride has been used to activate or inhibit heme biosynthesis in HeLa and K562 cell lines.[1] It has also been used in photodynamic therapy for A431 tumor bearing mice.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
5-Aminolevulinic acid (5-ALA) is an intermediate in heme biosynthesis and is useful in cancer treatment. It is a non-protein amino acid. 5-ALA also has applications in the field of agriculture. It is being studied as an inducing reagent for protoporphyrin IX (PPIX) dependent fluorescence diagnosis of metastatic lymph nodes. 5-ALA is used for photodynamic therapy of diseases, such as Paget′s disease and HPV infection-associated cervical condylomata acuminata.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A7793T4626A5575
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
150 °C
mp
-
mp
145-147 (lit.)
mp
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A3785-5G04061833367971
A3785-500MG04061838445148
A3785-1G04061833367964
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?