Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 600,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 700,00 Kč |
O této položce
11 600,00 Kč
Quality Level
biological source
bovine
product line
BioXtra
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
loss
≤5%
pH
6.5-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Prozkoumejte úlohu sérového albuminu v systémech bezsérových buněčných kultur pro biomanufacturing.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Související obsah
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A3311-50G | 04061833360705 |
| A3311-100G | 04061833360682 |
| A3311-5G | 04061832304915 |
| A3311-10G | 04061833360699 |