Přeskočit na
A265
ARL 67156 trisodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, ecto-ATPase inhibitor
Synonyma:
6-N,N-Diethyl-β-γ-dibromomethylene-D-adenosine-5′-triphosphate trisodium salt hydrate, FPL 67156
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 120,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21Br2N5Na3O12P3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
785.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
7 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
ARL 67156 trisodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Gene Information
human ... ENTPD2(954)
General description
ARL 67156, a nucleotide/ATP analog is a competitive inhibitor of CD39.[1] This ecto-ATPase inhibitor[2] is presumed to be metabolically stable in biological studies due to its β, γ-dibromomethylene bridge.[1]
ARL-67156 preferentially inhibits the degradation of ADP compared to the degradation of ATP in the murine colon. It is commonly employed to inhibit ATP hydrolysis in tissue preparations.
Application
ARL 67156 trisodium salt hydrate has been used:
  • to prevent ATP degradation during cerebrospinal fluid extraction[3]
  • as an ATPase inhibitor in ATP quantification assay for preventing ATP degradation in cytoplasm and mitochondrion[4]
  • as an ecto-ATPase inhibitor to treat cancer cells for ATP release assay[5]
Biochem/physiol Actions
ecto-ATPase inhibitor; prevents metabolism of P2 purinoceptor agonists.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A166A2846M3808
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
off-white to light tan
color
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
B E Crack et al.
British journal of pharmacology, 114(2), 475-481 (1995-01-01)
1. FPL 67156 (6-N,N-diethyl-beta, gamma-dibromomethylene-D-ATP), is a newly synthesized analogue of ATP. 2. In a rabbit isolated tracheal epithelium preparation, measuring P2U-purinoceptor-dependent chloride secretion, FPL 67156 was discovered to potentiate the responses to UTP but not those to ATP-gamma-S. UTP
S A Lévesque et al.
British journal of pharmacology, 152(1), 141-150 (2007-07-03)
ARL 67156, 6-N,N-Diethyl-D-beta-gamma-dibromomethylene adenosine triphosphate, originally named FPL 67156, is the only commercially available inhibitor of ecto-ATPases. Since the first report on this molecule, various ectonucleotidases responsible for the hydrolysis of ATP at the cell surface have been cloned and
T D Westfall et al.
European journal of pharmacology, 329(2-3), 169-173 (1997-06-25)
The influence of enzymatic degradation on the neurotransmitter actions of ATP was studied using the ecto-ATPase inhibitor 6-N,N-diethyl-D-beta,gamma-dibromomethyleneATP (ARL 67156). Field stimulation of the parasympathetic nerves innervating guinea-pig urinary bladder muscle strips (1-8 Hz for 20 s) produced characteristic biphasic
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A265-25MG04061832945231
A265-5MG04061833359600
SAB4100313-200UL04061836269586
Questions
  1. What is the stability of Product A265, ARL 67156 trisodium salt hydrate, in solution (water)?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined. Various sources suggest that stock solutions may be stored in aliquots at ?20°C for 1 month and at ?80°C for 6 months. This information has not been validated.