Přeskočit na
A0326
(S)-AMPA
≥97%, AMPA receptor agonist, powder
Synonyma:
(S)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 150,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
6 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(S)-AMPA, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cc1onc(O)c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
General description
AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) activates excitatory postsynaptic currents (EPSC).
Application
(S)-AMPA has also been used to activate rostromedial tegmental nucleus (RMTg), to study aversive conditioning in relation with cocaine-induced avoidance behaviors in mice.[1]
(S)-AMPA has been used to selectively eliminate the neural cochlear component of adult barn owls by destroying afferent synapses.
Biochem/physiol Actions
Active enantiomer of (RS)-AMPA zwitterion. Potent agonist at the AMPA subclass of ionotropic glutamate receptors.
Potent agonist at the AMPA subclass of ionotropic glutamate receptors; active enantiomer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A9111A6816A263
(S)-AMPA ≥97%
Sigma-Aldrich
A0326
(S)-AMPA
(±)-AMPA solid
Sigma-Aldrich
A6816
(±)-AMPA
ATPA solid
Sigma-Aldrich
A263
ATPA
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grm6(24419)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)