Přeskočit na
95284
Water
for molecular biology, suitable for FISH
Synonyma:
H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 180,00 Kč
6 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 250,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
FISH: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Water, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular biology grade water is sterile filtered and ready to use, free from DNase, RNase, phosphatase, and protease contamination.
Application
Water, sterile filtered has been used:
  • for cloning and plasmid construction.[1]
  • for restriction digestion of PCR amplicons in polysaccharide A (PSA) restriction method.[2]
  • in RNA isolation.[3]
  • fluorescence in situ hybridization (FISH).
  • to dilute the samples of CVF (cervicovaginal fluid) and menstrual extracts for testing specificity through reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA.
  • for DNA quantification using quantitative polymerase chain reaction (qPCR).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9801-OP4.86505W3500
Water Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Water
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Water
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
Water sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Water
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
A guide to transient expression of membrane proteins in HEK-293 cells for functional characterization
Ooi A, et al.
Frontiers in Physiology, 7, 300-300 (2016)
Registered report: Inhibition of BET recruitment to chromatin as an effective treatment for MLL-fusion leukemia
Fung J, et al.
eLife, 4, e08997-e08997 (2015)
L1 retrotransposon expression in circulating tumor cells
Papasotiriou I, et al.
Testing, 12(2), e0171466-e0171466 (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
95284-100ML04061837895890
95284-6X100ML04061837895913
95284-1L04061837895906