Přeskočit na
93854
Pectin from apple
Synonyma:
Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 420,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 700,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-553-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
3 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant fruit (Apple)
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
50-75% esterification
impurities
≤10% water
ign. residue
≤7.0%
color
white to light brown
solubility
water: 0.02 g/10 mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
application(s)
advanced drug delivery
Application
  • Polysaccharide-Based Edible Biopolymer-Based Coatings for Fruit Preservation: A Review.: This review discusses the use of pectin from apples as a component of biopolymer coatings to extend the shelf life of fruits (Pillai et al., 2024).
  • Blueberry Anthocyanin Based Active Intelligent Wheat Gluten Protein Films: Preparation, Characterization, and Applications for Shrimp Freshness Monitoring.: Although this study focuses on blueberry anthocyanins, it provides insight into the use of pectin-based films for food preservation (Hu et al., 2024).
Analysis Note
solubility
H2O : 0.02g/10ml, clear to very hazy, colorless to faint yellow to faint brown
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P9135P240181497
biological source
plant fruit (Apple)
biological source
citrus (peels)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 0.02 g/10 mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: insoluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
impurities
≤10% water
impurities
≤10% Moisture
impurities
-
impurities
-
color
white to light brown
color
light brown
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pectin from apple
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
93854-500G04061832627502
93854-100G04061833283349
93854-1KG04061826104781
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is molecular weight of this pectin?
    1 answer
    1. The exact molecular weight is not a specification tested for this product. Pectins generally fall in the 50-150 kDa range.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, is it possible to get full specifiaction of this product? (galacturonic acid content, % of esterificatona etc?) Is it pure pectin, or does it contain any stabilisers or sugars?
    1 answer
    1. The % esterification specification for this item is 50 - 75%, Specific impurities have not been identified. The material is tested for appearance, specific rotation, solubility, moisture content, residue on ignition, degree of esterification, and infrared spectroscopy for verification of identity. The tests, specification for each, and lot specific results are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/93854#product-documentation
      Helpful?
  4. Is this pectin low-methoxy or high-methoxy, and does it gel in the presence of calcium cations?
    1 answer
    1. This product's methoxy content is not tested. Pectin can gel in the presence of Calcium, whereby the Calcium ions act as a cross-linking agent, helping to stabilize the gel structure by forming bridges between pectin molecules. This is particularly true of high methoxy pectin. However, the gelling properties of this product are also not tested.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What is the galacturonic acid content (%) in this apple pomace pectin?
    1 answer
    1. This product is not tested for galacturonic acid on a lot-specific basis. However, historical information suggests an approximate range of 75 - 80%.