Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 tabs | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 870,00 Kč | |
| 100 tabs | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 18 800,00 Kč |
O této položce
3 870,00 Kč
Název produktu
Tris buffered saline with Tween® 20, BioUltra, tablet (for 500 mL), pH 7.6
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet (for 500 mL)
pH
7.6
solubility
water: 2 tablet/liter, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Preparation Note
0.15 M sodium chloride, 0.050 m TRIS-HCl buffer; 0..05% Tween® 20;
pH 7.6 at 25°C
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line - | product line - |
| form tablet (for 500 mL) | form tablet (for 500 mL) | form tablet | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| solubility water: 2 tablet/liter, clear, colorless | solubility water: 2 tablet/liter, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| pH 7.6 | pH 7.6 | pH - | pH - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 91414-10TAB | 04061833294307 |
| 91414-100TAB | 04061833349199 |