Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 260,00 Kč | |
| 250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 260,00 Kč |
O této položce
1 260,00 Kč
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
impurities
insoluble matters, passes filter test
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg
absorption
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M, ≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| impurities insoluble matters, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities - |
| assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay ≥98% | assay - |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| cation traces Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| absorption ≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M, ≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M | absorption - | absorption - | absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 61962-250G | 04061832701080 |
| 61962-50G | 04061832701097 |