Přeskočit na
61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
Synonyma:
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H27NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
321.41
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-796-2
Beilstein/REAXYS Number:
1889084
MDL number:
1 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl dodecanoate has been used as a substrate:
  • for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity[1]
  • in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
  • to determine the esterase activity of patatin
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl dodecanoate is a p-nitrophenol ester derivative[1] and serves as a typical model substrate in lipase assays.[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N0252N3627160210
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
96%
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
~46 °C
mp
-
mp
-
mp
77-79 °C (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
61716-5G04061832700533
61716-1G04061832700502