Přeskočit na
61251
Palmitoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine hexadecanoyl ester, C16-Carnitine, Hexadecanoyl-L-carnitine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 690,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 470,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H45NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
399.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4152034
Assay:
≥97.0% (HPLC)
2 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI key
XOMRRQXKHMYMOC-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Palmitoylcarnitine can change the activity of several enzymes and transporters, localized in the membrane and facilitates the transfer of long-chain fatty acids from cytoplasm into mitochondria during the oxidation of fatty acids. L-Palmitoylcarnitine accumulates in ischemic myocardium and potentially contribute to myocardial damage through alterations in membrane molecular dynamics.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
508926122961367
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoyl-L-carnitine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
61251-10MG04061833238899
61251-50MG04061833238905