Přeskočit na
60178
Potassium cyanide
BioUltra, ≥98.0% (AT)
Synonyma:
KCN, Potassium salt of hydrocyanic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 370,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KCN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.12
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-792-3
Beilstein/REAXYS Number:
3593645
MDL number:
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (AT)
form
crystalline
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
634 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg, sulfide (S2-): ≤5 mg/kg, thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI key
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium cyanide is use to inhibit oxidative phosphorylation reactions in a wide variety of biological systems and applications.
Other Notes
Blocks electron transport to oxygen via cytochrome oxidase, hence employed in the determination of succinate dehydrogenase in submitochondrial particles by preventing substantial loss of succinate by electron flux to O2[1][2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.049652078101.04967
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥96% (silver nitrate titration)
assay
≥96.0%
assay
≥97% (silver nitrate titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline
form
solid
form
granular
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
Na: ≤1%
cation traces
Fe: ≤0.03%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤2 ppm
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.0002%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium cyanide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, please can this type be used for laboratory experiments on experimental rodents 
    1 answer
    1. Product No. 60178 is not intended for live animal testing.