Přeskočit na
51457
Urea solution
BioUltra, ~8 M in H2O
Synonyma:
Carbamide, Carbonyldiamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 770,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
2 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Level
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% formaldehyde (HCHO), ≤0.05% biuret
refractive index
n20/D 1.40
pH
8.0-10.0 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Urea solution has been used as a urea buffer for the denaturation of heavy chain and β2m inclusion body preparations.[1] It has also been used as a component of 1x wash buffer to purify HIS-tagged microphthalmia-associated transcription factor (MITF).[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U4883U0631NIST2141
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
Urea
Urea NIST® SRM® 2141
NIST2141
Urea
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
refractive index
n20/D 1.40
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.05% biuret, ≤0.005% formaldehyde (HCHO)
impurities
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
concentration
~8 M in H2O
concentration
8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Takuya Sekine et al.
Cell, 183(1), 158-168 (2020-09-28)
SARS-CoV-2-specific memory T cells will likely prove critical for long-term immune protection against COVID-19. Here, we systematically mapped the functional and phenotypic landscape of SARS-CoV-2-specific T cell responses in unexposed individuals, exposed family members, and individuals with acute or convalescent COVID-19. Acute-phase
Pakavarin Louphrasitthiphol et al.
Molecular cell, 79(3), 472-487 (2020-06-13)
It is widely assumed that decreasing transcription factor DNA-binding affinity reduces transcription initiation by diminishing occupancy of sequence-specific regulatory elements. However, in vivo transcription factors find their binding sites while confronted with a large excess of low-affinity degenerate motifs. Here, using
L Li et al.
Cell death and differentiation, 22(7), 1081-1093 (2014-12-20)
P53 is critically important in preventing oncogenesis but its role in inflammation in general and in the function of inflammatory macrophages in particular is not clear. Here, we show that bone marrow-derived macrophages exhibit endogenous p53 activity, which is increased
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
51457-100ML04061838177049
51457-500ML04061838177056
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. At what temperature is this product to be stored?
    1 answer
    1. This product should be stored in room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?