Přeskočit na
46119
Pymetrozin
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 560,00 Kč
1 920,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11N5O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7814151
1 920,00 Kč
Ceníková cena2 560,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
InChI key
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CRM168067456773879
Pymetrozin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46119
Pymetrozin
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pymetrozin
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Dhana Raj Boina et al.
Pest management science, 67(2), 146-155 (2010-10-21)
Vector-borne plant disease management can be enhanced by deployment of antifeedants in addition to the use of broad-spectrum neurotoxic insecticides. The effects of pymetrozine on Asian citrus psyllid (ACP), Diaphorina citri Kuwayama, feeding behaviour, survival and transmission of Candidatus Liberibacter
Lanfeng Ban et al.
Journal of economic entomology, 105(6), 2129-2135 (2013-01-30)
Laodelphax striatellus (Fallén) is a major pest of cultivated rice. Pymetrozine, a pyridine azomethine compound, represents a novel insecticide with a selective activity against sucking pests. The resistance of L. striatellus to thiamethoxam, nitenpyram, chlorpyrifos, and pymetrozine in five field
Kevin Gorman et al.
Pest management science, 66(11), 1186-1190 (2010-07-16)
Although cross-resistance between compounds in the same insecticide group is a frequently observed phenomenon, cross-resistance between groups that differ in structural and functional characteristics can be extremely unpredictable. In the case of controlling the whitefly, Bemisia tabaci Gennadius, neonicotinoids and
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
46119-250MG-R04061835353132