Přeskočit na
45698
Trichlorfon
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8Cl3O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-149-3
Beilstein/REAXYS Number:
1709434
MDL number:
1 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
InChI key
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Trichlorfon also known as metrifonate, is an insecticide that functions as an inhibitor of acetylcholine esterase. Trichlorfon has been shown to induce DNA damage and genetic defects in numerous cell lines in addition to inducing aneuploidy in male mouse germ cells. [1]
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CRM67618740461680801
Trichlorfon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45698
Trichlorfon
Trichlorfon certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM67618
Trichlorfon
Dicofol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74046
Dicofol
Trichlorfon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680801
Trichlorfon
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorfon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
F Y Sun et al.
Mutagenesis, 15(1), 17-24 (2000-01-21)
In order to assess the effects of trichlorfon on cell division and on aneuploidy induction, we conducted an in vitro assay for spindle disturbances using V79 cells and an in vivo assay for aneuploidy induction in meiosis of male mice
Tao Jin et al.
Pest management science, 67(3), 370-376 (2011-02-11)
In order to investigate the extent of resistance of oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel), which is a widespread pest throughout tropical, subtropical and temperate fruit crops, 25 populations of this insect were collected from 13 sites in mainland China
Jean C S Costa et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(45), 15645-15651 (2012-10-16)
This work reports the analytical application of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) in the trace analysis of organophosphorous pesticides (trichlorfon and glyphosate) and model organophosphorous compounds (dimethyl methylphosphonate and o-ethyl methylphosphonothioate) bearing different functional groups. SERS measurements were carried out using
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45698-250MG-R04061832341804
45698-50MG-R04061832341811