Přeskočit na
42490
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Synonyma:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2.5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 230,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 360,00 Kč
6 270,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H78NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
744.03
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1718431
MDL number:
2 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
form
liquid
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) forms heterogenous liposomes with N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methylsulfate (DOTAP), which are used as delivery vehicles for therapeutic agents .
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
42490-2.5ML04061832103839
42490-10ML04061838169198