Přeskočit na
30129
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonyma:
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 100,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 370,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.63
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
2 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
white
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.0, λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor antagonist.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C7880778451C6852
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
impurities
-
impurities
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%), ≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A, ≤200 ppm ammonium
impurities
endotoxin, tested
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL at 25 °C
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Asaf Grupi et al.
Journal of molecular biology, 405(5), 1267-1283 (2010-11-27)
Conformational ensembles of fully disordered natural polypeptides represent the starting point of protein refolding initiated by transfer to folding conditions. Thus, understanding the transient properties and dimensions of such peptides under folding conditions is a necessary step in the understanding
Gerdt Müller et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 187-187 (2015-11-27)
The emerging bioeconomy depends on improved methods for processing of lignocellulosic biomass to fuels and chemicals. Saccharification of lignocellulose to fermentable sugars is a key step in this regard where enzymatic catalysis plays an important role and is a major
Qinjian Zhao et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(3), 734-739 (2013-12-05)
Cryo-transmission electron microscopy (cryoTEM) is a powerful characterization method for assessing the structural properties of biopharmaceutical nanoparticles, including Virus Like Particle-based vaccines. We demonstrate the method using the Human Papilloma Virus (HPV) VLPs in GARDASIL®. CryoTEM, coupled to automated data
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
30129-25G04061826665312
30129-100G04061826665305