Přeskočit na
21884
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPCE)
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate
Synonyma:
5&6DH-DA, CDFDA, Carboxy-DCFDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H14Cl2O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
529.28
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7505106
6 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥85% (HPCE)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc6cc7Oc8cc(OC(C)=O)c(Cl)cc8C9(OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)c7cc6Cl
InChI
1S/2C25H14Cl2O9/c1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-4-3-12(23(30)31)5-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19;1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-5-12(23(30)31)3-4-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19/h2*3-9H,1-2H3,(H,30,31)
InChI key
LZMPJBOMBCYYMP-UHFFFAOYSA-N
General description
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate or CDFDA is a fluorescent oxidant sensing probe.[1] It is an intracellular probe added to the cells as a pro-substrate, which upon hydrolysis by the esterase enzyme produces the fluorescent product called CDF.[2]
Application
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate or Carboxy-DCFDA is used as a cell permeate probe to detect intracellular reactive oxygen species (ROS). [3] The anionic fluorescent dye, 5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate is suitable for studying Multi-Drug Resistance (MDR) by target cells.[4]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Excmax: 504 nm (Lit.)
Other Notes
Intracellular esterase substrate with low sensitivity of fluorescence to intracellar pH[5]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
218793584535848
DCFHDA BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
35845
DCFHDA
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 504 nm; λem 524 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
assay
≥85% (HPCE)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (T)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Guillermo Nicolás Tocchetti et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 122, 205-213 (2018-07-10)
Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) plays a key role in hepatic and intestinal disposition of endo- and xenobiotics. Several therapeutic agents modulate MRP2 activity resulting in pharmacological interactions. Nomegestrol acetate (NMGA) is a progestogen increasingly used in contraceptive formulations. The
Tassarut Chaisit et al.
European journal of pharmacology, 795, 50-57 (2016-12-06)
Rhinacanthin-C is a major bioactive naphthoquinone ester found in Rhinacanthus nasutus Kurz (Acanthaceae). This compound has potential therapeutic value as an anticancer and antiviral agent. In this study, we investigated an enhancement effect of rhinacanthin-C on doxorubicin cytotoxicity in human
Surgical treatment of the symptomatic juvenile flexible flatfoot condition.
G L Dockery
Clinics in podiatric medicine and surgery, 4(1), 99-117 (1987-01-01)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
21884-100MG04061838775689
Questions
  1. O produto 21884-100MG pode ser utilizado para medir ROS em leitores de microplacas de 96 poços?
    1 answer
    1. Based on the following study, which involved ROS analysis of cells seeded in 6-well plates, it may be possible to use 96-well plates: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.08.056
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review