Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 500,00 Kč | |
| 1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 46 500,00 Kč |
O této položce
20 500,00 Kč
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
color
white to off-white
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1α,25-Dihydroxyvitamin D3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 17936-1MG-F | 04061838754226 |
| 17936-100UG-F | 04061833248836 |