Přeskočit na
14380C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, sterile-filtered, suitable (for insect cell culture)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1000 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 160,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
3 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
EX-CELL® CD Insect Cell Medium, w/o Cholesterol
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN® Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN® Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
24381C14385C14366C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
liquid
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: no
components
L-glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc
Sortimentní položky
The current status and future manufacturing of AAV-based gene therapies is discussed in this podcast transcript, including how to streamline large-scale manufacturing.
Upstream gene therapy optimization maximizes viral vector titers; partner with technology experts for HEK293, HEK293T, and Sf9 cell solutions.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Zobrazit všechny články
Související obsah
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.
Řešení výroby virových vektorů založené na transfekci s využitím linie suspenzních buněk, chemicky definovaného média a procesu s ověřenou výkonností v měřítku.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
14380C-10B04061841096375