Přeskočit na
137250
L-Methionine
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
Synonyma:
L-Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 440,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 700,00 Kč
3 x 100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 100,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
106 300,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
234 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
MDL number:
5 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Level
agency
JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99%
form
powder
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
Cytotoxicity, tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1241M5308M8439
L-Methionine EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
SAFC
137250
L-Methionine
L-Methionine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1241
L-Methionine
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. M0960000, traceable to USP 1411504
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥99%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
137250000304065267289113
137250901004065267289144
137250902504065267289151
137250100004065267289137
137250010004065267289120