Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 060,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlisurface area
75 cm2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
For attachment and spreading of various cell types, including hair follicle dermal papilla cells.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| surface area 75 cm2 | surface area - | surface area - | surface area - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 125-75 | 04061833646045 |
| 437425-100ML | 04061832118857 |
| R5500-500MG | 04061832759593 |
| R5500-10MG | 04061832759579 |
| R5500-250MG | 04061832759586 |
| R5500-1G | 04061826745694 |
| R5500-100MG | 04061836695613 |
| 408336-1L | 04061837405808 |
| 408336-250ML | 04061831988635 |
| SM75100201-1EA | 04061835509805 |
| SM7550205-5EA | 04061835509836 |
| SM75100105-5EA | 04061835532544 |
| SM75100205-5EA | 04061835509812 |
| SM751001010-10EA | 04061835532537 |
| SM7550105-5EA | 04061835532568 |
| SM7550201-1EA | 04061835509829 |
| SM75501010-10EA | 04061835532551 |