Přeskočit na
12247
Oleuropein
≥98.0%
Synonyma:
(2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic acid 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 720,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H32O13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
540.51
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-129-6
MDL number:
4 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0%
impurities
≤5.0% water
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI key
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
General description
Oleuropein is the major secondary metabolite found in the olive leaf extract.[1] It is a secoiridoid polyphenol with a structure comprising of a glycosylated ester of elenolic acid with hydroxytyrosol.[1]
Application
Oleuropein has been used:
  • as an anti-inflammatory and antioxidant agent in hepatic steatosis on high-fat diet (HFD) fed mice
  • to evaluate protective effects and antioxidant properties on male reproductive function in mice[2]
  • to study its inhibitory effects on bacterial (E. coli) ATP synthase[3]
  • as an inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) to test its effect on the proliferation of breast cancer cells[4]
Biochem/physiol Actions
Oleuropein has anti-cancer, antimicrobial, antiviral, anti-ischemic and hypolipidemic activities. It functions as a skin protectant and aids anti-aging. Oleuropein is also implicated in anti-platelet aggregation, hypotensive, anti-rheumatic, antipyretic, diuretic and vasodilatory effects. It reduces the risk of coronary artery diseases. Oleuropein has been shown to augment the secretion of noradrenaline and adrenaline in rat.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
92167O8889PHL89338
Oleuropein analytical standard
Supelco
92167
Oleuropein
Oleuropein phyproof® Reference Substance
PHL89338
Oleuropein
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
impurities
≤5.0% water
impurities
≤5.0% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleuropein
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Oleuropein overrides liver damage in steatotic mice
Santini SJ, et al.,
Journal of functional foods, 65, 103756-103756 (2020)
Amon Amini et al.
International journal of biological macromolecules, 101, 153-164 (2017-03-23)
The naturally occurring olive phenolics tyrosol, hydroxytyrosol, dihydroxyphenylglycol (DHPG), and oleuropein are known to have antioxidant, antitumor, and antibacterial properties. In the current study, we examined whether the antimicrobial properties of tyrosol, hydroxytyrosol, DHPG, and oleuropein were linked to the
Oleuropein, a phenolic compound in extra virgin olive oil, increases uncoupling protein 1 content in brown adipose tissue and enhances noradrenaline and adrenaline secretions in rats
Oi-Kano Y
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 54, 363-370 (2008)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
12247-50MG04061833248829
12247-10MG04061838721273
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the half-life of this Oleuropein compound, please?
    1 answer
    1. The half life of this product has not been determined as a product specification. However, there is a literature reference studying the stability of this compound: https://www.mdpi.com/2076-3921/10/12/1963