Přeskočit na
09582
Adipic acid
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Synonyma:
Hexanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
804,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 350,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOOC(CH2)4COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021711
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Number:
204-673-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209788
Assay:
≥99.5% (HPLC)
804,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (HPLC)
autoignition temp.
788 °F
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
89143PHR23411012190
Adipic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89143
Adipic acid
Adipic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2341
Adipic Acid
Adipic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012190
Adipic acid
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
151-154 °C
mp
151-154 °C (lit.)
mp
-
mp
151-154 °C (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
-
vapor density
5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
384.8 °F - closed cup
flash_point_c
196 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Holger Noack et al.
Inorganic chemistry, 50(4), 1194-1202 (2011-01-28)
Adipic acid is a key compound in the chemical industry, where it is mainly used in the production of polymers. The conventional process of its generation requires vast amounts of energy and, moreover, produces environmentally deleterious substances. Thus, there is
Roohan Rakhshaee et al.
Journal of hazardous materials, 189(1-2), 158-166 (2011-03-15)
The removal of methylene blue (MB) as a cationic dye from aqueous solution by the stabilized Fe(3)O(4) nano-particles with the extracted pectin from apple waste (FN-PA) increased due to using the cross-linked forms of the bound pectin on the nano-particles
H V Pawar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 102-110 (2012-09-26)
Streptomycin (STP) and diclofenac (DLF) loaded film dressings were prepared by blending Polyox(®) (POL) with four hydrophilic polymers [hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), carrageenan (CAR), sodium alginate (SA) or chitosan (CS)] using glycerol (GLY) as plasticiser. The films were characterised by scanning electron
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
311286-2G04061831810509
09582-50G04061838657022
09582-250G04061838657015