The product specification sheet for this product contains a recommended retest date period of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 380,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 500,00 Kč |
O této položce
3 380,00 Kč
biological source
microbial
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to light beige
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280), PIN1(5300)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi, yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form powder | form liquid | form ready-to-use solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94% (TLC) | assay - | assay - |
| biological source microbial | biological source microbial | biological source - | biological source microbial |
| color white to light beige | color white to off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
66-81-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| D76722-25G | 04061833588703 |
| 01810-5G | 04061835540860 |
| 01810-1G | 04061835540853 |
-
What is the minimum shelf life of the product that should be considered if the certificate of analysis only indicates the quality release date?