Přeskočit na
X1500
D-(+)-Xylose
≥99% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 430,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 680,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-400-7
Beilstein/REAXYS Number:
1562108
MDL number:
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
cell culture
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
useful pH range
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
154-158 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
General description
Xylose is a five-carbon sugar that contributes to lignocellulose in plants. Xylose is predominantly found in hardwoods and agricultural residues.
Application
D-(+)-Xylose has been used:
  • as one of the component to stimulate microbial activity
  • for the enhancement of biofilm formation[1]
  • as a part of biochemical tests for the identification of B. cereus group
  • for substrate screening characterization
Biochem/physiol Actions
Estimation of xylose in the urine after oral administration, is useful in diagnosing absorption of carbohydrates and malabsorption of non-pancreatic molecules. Xylose plays a significant role in the biologically conversion of plant biomass to fuels and chemicals.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W360600PHR2102X3877
Xylose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2102
Xylose
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (GC)
biological source
cell culture
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Xylose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ¿Is the package size 10 milligrams (mg) correct?, since the package photos show 1 kg, 500 g and 5 g (that's not here).
    1 answer
    1. Yes, this product is currently offered in a 10mg package size. The 10 mg quantity is packaged in a 2 mL HDPE vial with a polypropylene screw cap.