Přeskočit na
V1104
Vanillin
99%, powder or crystals, ReagentPlus®
Synonyma:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
898,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 960,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-465-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
472792
Assay:
99%
Form:
powder or crystals
898,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Vanillin, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Vanillin is an aromatic compound, and is used for flavoring foods. It is has biogenetic relationship to phenylpropanoid pathway. It is mostly used in foods, beverages, perfumes and pharmaceuticals.
Application
It has been used as reference standard in calibrating hot stage; during thermomicroscopic investigation performed with optical polarizing microscope; usually equipped with a hot stage and temperature controller.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W31072730304V0050000
Vanillin ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanillin
Vanillin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
30304
Vanillin
Vanillin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0050000
Vanillin
assay
99%
assay
≥97%
assay
-
assay
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
-
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Yulong Wang et al.
Carbohydrate polymers, 223, 115061-115061 (2019-08-21)
In this study, chitosan oligosaccharide (COS)-vanillin imine (COS-Vani Imine)-based dual pH responsive nano-micelles (DPRNs) were synthesized. The resultant DPRNs were used for encapsulating genistein and its ultimate release upon pH change. The overall concept of DPRNs for the targeted delivery
Ryan P McAndrew et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14324-14329 (2016-12-03)
Stilbenes are diphenyl ethene compounds produced naturally in a wide variety of plant species and some bacteria. Stilbenes are also derived from lignin during kraft pulping. Stilbene cleavage oxygenases (SCOs) cleave the central double bond of stilbenes, forming two phenolic
Hanno C Erythropel et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 21(9), 1248-1258 (2018-10-20)
"Vaping" electronic cigarettes (e-cigarettes) is increasingly popular with youth, driven by the wide range of available flavors, often created using flavor aldehydes. The objective of this study was to examine whether flavor aldehydes remain stable in e-cigarette liquids or whether
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
V1104-2G04061835254040
V1104-2KG04061837429118
V1104-500G04061835254057
V1104-100G04061835254033
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?