Přeskočit na
V0500
L-Valine
≥98% (HPLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonyma:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
831,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 660,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 540,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
831,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Valine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Application
  • L-Valine has been used as a standard in thin layer chromatography.
  • It has been used as a supplement in Grace′s antheraea medium for the culture of cells and tissue from invertebrates.
  • It has been used in the preparation of starvation media to study the role of relA gene in antibiotic resistance in E. coli.
Biochem/physiol Actions
Valine is an essential amino acid, involved in the biosynthesis of glutamine and alanine. Valine being a branched-chain amino acid (BCAA) maintains a balance among the BCAAs. L-Valine serves as an energy fuel. Long term deficiency of L-Valine leads to growth failure, organ damage and loss of muscle mass.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
V0513508481708503
L-Valine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V0500
L-Valine
L-Valine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
V0513
L-Valine
L-Valine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50848
L-Valine
L-Valine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-Valine
form
powder
form
powder
form
-
form
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
V0500-500G04061835364268
V0500-1G04061837428944
V0500-25G04061835364251
V0500-1G-KC04061823876797
V0500-1KG04061835364244
V0500-100G04061835364237
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?