Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 420,00 Kč | |
| 3 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 470,00 Kč |
O této položce
1 420,00 Kč
Název produktu
L-(+)-Tartaric acid, ≥99.5%
vapor density
5.18 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
granular, powder or crystals
optical activity
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 10% in H2O
autoignition temp.
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
General description
Application
- A co-former for the synthesis of etravirine co-crystals.
- A mobile phase additive in thin-layer chromatography.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay ≥99.7% | assay 99.5-101.0% (calc. to the dried substance) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form granular, powder or crystals | form crystalline powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) |
| vapor density 5.18 (vs air) | vapor density 5.18 (vs air) | vapor density 5.18 (vs air) | vapor density 5.18 (vs air) |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Tartaric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T109-12KG-A | 04061833644195 |
| T109-500G-A | 04061837336508 |
| T109-3KG-A | 04061837336492 |