Přeskočit na
S9251
Sulfanilamide
≥98%
Synonyma:
4-aminobenzenesulfonamide, p-Aminobenzenesulfonamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 140,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 320,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4SO2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.20
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093202
UNSPSC Code:
51283932
EC Number:
200-563-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
2 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
164-166 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: sulfonamide
Biochem/physiol Actions
Sulfonamide antibiotic that blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase.
Mode of Action: A competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
46874S215100033626
Sulfanilamide VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46874
Sulfanilamide
Sulfanilamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2151000
Sulfanilamide
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98% (calc. to the dried substance)
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
solid
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to faint beige
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934), Car5a(12352)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934), Car5a(12352)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S9251-500G04061835549900
S9251-100G04061835549894
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?