Přeskočit na
PHL82293
Kahweol
phyproof® Reference Substance
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 490,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H26O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
6 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC12C=Cc3occc3C1CCC45CC(CCC24)C(O)(CO)C5
InChI
1S/C20H26O3/c1-18-7-5-16-14(6-9-23-16)15(18)4-8-19-10-13(2-3-17(18)19)20(22,11-19)12-21/h5-7,9,13,15,17,21-22H,2-4,8,10-12H2,1H3/t13-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
JEKMKNDURXDJAD-HWUKTEKMSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL82206PHL80522PHL80178
Kahweol phyproof® Reference Substance
PHL82293
Kahweol
k-Strophanthoside phyproof® Reference Substance
PHL82206
k-Strophanthoside
Protodioscin phyproof® Reference Substance
PHL80522
Protodioscin
Amarogentin phyproof® Reference Substance
PHL80178
Amarogentin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PHL82293-20MG04061835495375