Přeskočit na
P0299
Sodium pentanesulfonate
≥95% (elemental analysis)
Synonyma:
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 200,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C5H11O3SNa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
245-208-4
MDL number:
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
mol wt
174.19 g/mol
SMILES string
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium pentanesulfonate is an anionic surfactant, which is used in the analysis of small organic molecular compounds, pharmaceutical products, and metabolites using reversed-phase high-performance liquid (RP-HPLC) and micellar electrokinetic chromatography. Sonochemical and sonoluminescent studies by electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) and spin-trapping techniques have been reported on various ion-pairing reagents, like sodium pentanesulfonate.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P8199D341276955
form
powder
form
powder
form
powder
form
flakes
assay
≥95% (elemental analysis)
assay
-
assay
~98%
assay
≥98.0% (T)
mol wt
174.19 g/mol
mol wt
174.19 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
-
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pentanesulfonate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
B R Thomas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(1), 85-90 (1994-01-01)
The five active drug substances and two of the excipients present in Frenadol, a cold medication, were separated. The active drug components dextromethorphan HBr monohydrate, ascorbic acid, caffeine, paracetamol and chlorpheniramine maleate were quantitatively assayed by a mixed ion pair
Hsin-Hua Yeh et al.
Electrophoresis, 26(4-5), 947-953 (2005-01-26)
A simple and selective micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection is described for simultaneous determination of amikacin, tobramycin, and kanamycin A, performed in Tris buffer (180 mM; pH 9.1) with 300 mM sodium pentanesulfonate (SPS) as an anionic surfactant.
Joe Z Sostaric
Ultrasonics sonochemistry, 15(6), 1043-1048 (2008-05-13)
Sonolysis of aqueous solutions of n-alkyl anionic surfactants results in the formation of secondary carbon-centered radicals (-*CH-). The yield of -*CH- depends on the bulk surfactant concentration up to a maximum attainable radical yield (the 'plateau yield') where an increasing
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P0299-5G04061834290971
P0299-25G04061835547210
P0299-100G04061835547203
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?