Přeskočit na
N6876
Nitrotetrazolium Blue chloride
≥90.0% (HPLC)
Nitrotetrazolium Blue chloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride], p-Nitro-Blue tetrazolium chloride, p-Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 050,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 180,00 Kč
10 x 10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 870,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
41 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C40H30N10O6 · 2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
817.64
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4115923
1 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for dehydrogenases and other oxidases.[1]
Application
  • Nitrotetrazolium Blue chloride has been used to detect the generation of oxygen metabolites in cells.
  • It has been used as a substrate for western blot detection.[2]
  • It has been used for the staining of histological tissue sections.
Biochem/physiol Actions
Nitrotetrazolium blue (NBT), in combination with BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate), is required for the detection of labeled probes in western blots. It is part of the colorimetric detection assay. NBT and BCIP dyes detect alkaline phosphatase activity, thereby generating an insoluble purple dye (diformazan). The dye is visible at areas where the labeled probe has hybridized to its target.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
93862N6639T4375
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
assay
>90%
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL (A stock solution at 10mg/ml in water is stable for 1-2 weeks in the dark at 0-4°C.), 2-methoxyethanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
impurities
≤10% solvent
impurities
≤10% solvent content, ≤10% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrotetrazolium Blue chloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
N6876-10X10MG04061834117728
N6876-100MG04061835573585
N6876-50MG04061834117735
N6876-250MG04061835573608
N6876-1G04061835573592
N6876-5G04061835573622
N6876-500MG04061835573615
Questions
  1. Which is appropriate N6876 - NBT or 11585029001 - NBT for NADH stain?
    1 answer
    1. None of the NBT products have been specifically approved for NADH procedures.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA, USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Outstanding Quality and Consistency
    Consistent source of NBT for our clinical muscle panel run. Quality chemical for multiple complex diagnostic stains.
    Helpful?