Přeskočit na
M7554
Magnesium D-gluconate hydrate
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Synonyma:
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 660,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22MgO14 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
414.60 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
222-848-2
MDL number:
1 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102% anhydrous basis
form
solid
impurities
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
6.0 - 7.8
mp
169.67 - 171.93  °C ((337.41 - 341.47 °F ))
solubility
9.6 g/L at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G9130G4625P1847
assay
98.0-102% anhydrous basis
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
97.0-103.0% dry basis
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
9.6 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium D-gluconate hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M7554-500G04061833612149
M7554-100G04061833612132