The "biological source" entry of "synthetic (organic)" in the properties table for this product indicates that the material is of entirely synthetic origin. The type of chemical synthesis used is organic synthesis, which involves the construction of chemical compounds containing carbon. Definitions for organic compounds often specify the presence of a carbon-carbon or carbon-hydrogen bond.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 761,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 450,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 640,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-690-9
Beilstein/REAXYS Number:
1902293
MDL number:
Assay:
99%
Biological source:
synthetic (organic)
Solubility:
water: 20 mg/mL, clear, colorless
761,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
synthetic (organic)
Quality Level
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
optical activity
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
General description
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol is a monoterpene.
Application
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol may be used to synthesize:
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with to form C3-symmetric tripodal ligands
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
Used to prepare reagents for chiral vinylogous Darzens and Reformatsky reactions. Important chiral auxiliary employed in the resolution of acids and for stereocontrolled synthesis.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 16, 203-203 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4397-4397 (1987)
Marei GI, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 103(1), 56-61 (2012)
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M2780-500G-A | 04061834046097 |
| M2780-10MG | 04061834046073 |
| M2780-100G-A | 04061834046066 |
| M2780-25G-A | 04061834046080 |
-
Good morning. I am interested in the product M2780, (1R,2S,5R)-(−)-Menthol. But I noticed that in the item of "biological source", the information is synthetic (organic). I would like to know what the word organic means here.