Přeskočit na
M2670
Magnesium chloride hexahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyma:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 690,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 050,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
MgCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
1 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride hexahydrate has been used:
  • in the extraction buffer preparation for determining the enzymatic activity of ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) and α-amylase
  • in neurobasal culture medium for viability test and in phosphate buffer saline (PBS) for electrophysiological test
  • in the preparation of brine solution
  • in the preparation of the adenosine triphosphate (ATP) –MgCl2 (magnesium chloride)solution
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6306463064M0250
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.005%, Ba: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.005%, Ba: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride hexahydrate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Microelectrode array-evaluation of neurotoxic effects of magnesium as an implantable biomaterial
Huang T, et al.
Journal of materials science & technology, 32(1), 89-96 (2016)
Boron is required for zebrafish embryogenesis
Rowe R I and Eckhert C D
The Journal of Experimental Biology, 202(12), 1649-1654 (1999)
Influence of tryptophan and indole-3-acetic acid on starch accumulation in the synthetic mutualistic Chlorella sorokiniana-Azospirillum brasilense system under heterotrophic conditions
Palacios O A, et al.
Research in Microbiology, 167(5), 367-379 (2016)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M2670-500G04061835546688
M2670-100G04061835546664
M2670-1KG04061835546671
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?