Přeskočit na
L5626
L-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Synonyma:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 000,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 040,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 240,00 Kč
5 304,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-519-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563889
1 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Lysine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
white to off-white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Application
L-lysine monohydrochloride has been used:
  • as a component in pre-fixative solution for electron microscopy
  • as a component in blocking solution for immunohistochemistry(IHC)[1]
  • in the preparation of Periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixative for IHC
Biochem/physiol Actions
L-lysine is an essential amino acid in animals and humans. L-Lysine is necessary for protein synthesis in the body and proper growth. L-lysine lowers the cholesterol level by producing carnitine. L-lysine aids in calcium, zinc and iron absorption. Athletes take L-lysine as a supplement for lean mass building and for proper muscle and bone health. L-lysine competes with arginine during viral replication and reduces herpes simplex virus infection. L-lysine supplementation reduces chronic anxiety in human. Lysine reduces viscosity of serum albumin solution for injections.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L8662PHR110162929
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine monohydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Isolates with low-level vancomycin resistance associated with persistent methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia
Howden BP, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50(9), 3039-3047 (2006)
Medicinal uses of L-Lysine: Past and future
Singh M, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2(4), 637-642 (2016)
Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces anxiety and basal cortisol levels in healthy humans
Smriga M, et al.
Biomedical Research, 28(2), 85-90 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
L5626-5KG04061832726069
L5626-500G04061833958308
L5626-100G04061835367207
L5626-1KG04061833958292
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?