Přeskočit na
H9003
Hydroquinone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 650,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 590,00 Kč
3 442,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4-1,4-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-617-8
Beilstein/REAXYS Number:
605970
MDL number:
1 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Level
vapor density
3.81 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
autoignition temp.
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroquinone is a phenolic compound, which is naturally found in coffee, tea and wine. It is used in photographic, chemical and cosmetic industries. Hydroquinone is used as a skin lightening agent. It is topically applied to treat melisma, freckles and senile lentigines. Hydroquinone is linked to exogenous ochronosis, dermatitis and skin irritation. It inhibits melanogenesis.
Application
Hydroquinone has been used as reagent for the conversion of DNA by sodium bisulfite. It has also been used as a chemical in Timm′s staining.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
74347PHR14698.22333
Hydroquinone certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74347
Hydroquinone
Hydroquinone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1469
Hydroquinone
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
70 g/L
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Handbook of Cosmetic Science and Technology (2005)
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang PY, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54, 45-58 (2016)
Increased frequency of CpG island methylator phenotype and CDH1 methylation in a gastric cancer high-risk region of china
Zhang KL, et al.
Translational Oncology, 1(1), 28-35 (2008)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H9003-500G04061835545667
H9003-100G04061835545643
H9003-1KG04061835545650
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers