Přeskočit na
H3149
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 360,00 Kč
25000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 190,00 Kč
50000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 520,00 Kč
100000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 460,00 Kč
250000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 000,00 Kč
500000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
37 900,00 Kč
1000000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
63 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
2 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Level
type
Grade I-A
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
≥180 USP units/mg
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Heparin sodium, a sulfated polysaccharide from the glycosaminoglycan family, plays a vital role in cell culture, cancer biology, and drug discovery research. Its impact on protein and cell interactions makes it valuable for studying molecular and cellular processes, tumor modeling, exploring binding interactions, and as a cell culture supplement to support cell viability.
Heparin is mainly responsible for the delay in the coagulation of blood. It enhances the antithrombin-mediated inactivation of proteases in the coagulation pathway.
Application
  • Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa has been used in sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) purification from human plasma.
  • It has been used as a supplement in M199 medium for culturing of human umbilical vein endothelial cells.
  • It has been used as an anticoagulant agent during isolation of blood.
Features and Benefits
  • High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H4784H55151304038
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
color
beige
color
-
color
beige
color
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Factor Xa and thrombin, but not factor VIIa, elicit specific cellular responses in dermal fibroblasts.
Bachli EB et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, 1935-1935 (2003)
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 113-113 (2017-09-01)
Horizontal transfer of malignant traits from the primary tumor to distant organs, through blood circulating factors, has recently become a thoroughly studied metastatic pathway to explain cancer dissemination. Recently, we reported that oncosuppressor gene-mutated human cells undergo malignant transformation when
Aaron B Bogutz et al.
PLoS genetics, 14(8), e1007587-e1007587 (2018-08-11)
The basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor ASCL2 plays essential roles in diploid multipotent trophoblast progenitors, intestinal stem cells, follicular T-helper cells, as well as during epidermal development and myogenesis. During early development, Ascl2 expression is regulated by genomic imprinting and
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H3149-10KU04061833792681
H3149-250KU04061833792728
H3149-25KU04061833792759
H3149-100KU04061833792643
H3149-500KU04061833792766
H3149-1MU04061833792698
H3149-50KU04061833792773
Questions
1–10 of 25 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Please, can I have the monomer structure of H3149 heparin?
    1 answer
    1. No structure is reported for this product. Therefore, this information is not available.
      Helpful?
  3. What is the amount in one vial? For example, 100KU vial contains 500 mg?
    1 answer
    1. The minimum activity of this product is 180 units per milligram. At the minimum activity, a 100KU vial will contain 555.6 mg. Typically, lots are released with an activity of more that 200 units per milligram. The lot specific activity is reported in the Certificate of Analysis. See the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/h3149#product-documentation
      Helpful?
  4. Can I dissolve the heparin in filtered (0.22 um) nuclease free water at a concentration of 50mg/ml? Does it correspond to 5000 IU/ml? Then, I can use 15-30 IU/ ml of blood to avoid its coagulation, is it correct?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page, this product is soluble at 50 mg/mL in water. The actual activity is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. This value should be used in determining the activity of the prepared solution. The activity specification for this product is >/=180 USP units/mg. For example, assuming an activity value of 200 units/mg, a prepared solution of 25 mg/ml will have an activity of 5000 units/ml.
      Helpful?
  5. What is the storage condition of H3149 powder?
    1 answer
    1. This product should be stored in room temperature in powdered format.
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. H3149-10KU heparin sodium salt is steril??
    1 answer
    1. The product is not sterile. Prepared solutions may be filter sterilized.
      Helpful?
  8. please, could you explain me if this H3149 is one of 'high molecolar weight heparin'? thanks
    1 answer
    1. This product is a cell culture tested porcine heparin with a molecular weight range of 15-19 kDa. This material is considered a "high molecular weight heparin." According to the literaure, low molecular weight heparins are those with a molecular wieght of less that 8000 Da. See the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10141002/
      Helpful?
  9. Can this material be diluted to 10,000 U/mL and stored at 2C to 8C? Do you have stability data at this temperature for lower concentrations?
    1 answer
    1. Yes, this product remains biologically active in dilute solutions. Stock solutions prepared at 50 mg/mL in water are stable for up to 2 years at 2 - 8°C, when filter sterilized. According to literature, heparin diluted in physiological saline at a concentration of 10 to 100 units/mL is stable for at least 35 days when stored at 2 - 8°C. Please see the link below to review the datasheet for an identical product, H3393, which may be applied to this item
      H3393 Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/112/608/h3393pis.pdf
      Helpful?
  10. ​Is the heparin sodium salt (H3149, CAS 9041-08-1) unfractionated or fractionated? How does this classification relate to its molecular weight?"
    1 answer
    1. The heparin sodium salt (H3149, CAS 9041-08-1) is unfractionated. This classification is reflected in its molecular weight, which ranges approximately from 9,000 to 21,000, with the majority falling between 17,000-19,000. As confirmed by our product and as indicated in the USP monograph, our heparin is unfractionated. This differs from fractionated Heparin, also known as Low Molecular Weight Heparin, which has a much lower molecular weight. According to the DBR, 3rd ed., p. 342, the molecular weight of our heparin is approximately 16,000-17,000.
      Helpful?
1–10 of 25 Questions  
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
  1. Seattle, WA
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Heparain
    dissolves readily and freeze some aliquots for later use
    Helpful?
  2. Cambridge, UK
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    FGF stability
    Potentiates FGF at 100ug/ml in neural stem cell cultures.
    Helpful?