Přeskočit na
G8284
Glycolic acid
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonyma:
Hydroxyacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.05
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-180-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
MDL number:
1 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (titration)
form
powder or crystals
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR14271.041068.04104
Glycolic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1427
Glycolic Acid
Glycolic acid for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04106
Glycolic acid
assay
≥98.0% (titration)
assay
-
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
EMSURE®
product line
-
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
solid
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)