Přeskočit na
G0750
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC)
Synonyma:
Galactose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 080,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 630,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 490,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 810,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 130,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 600,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
38 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-416-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
MDL number:
1 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.1% glucose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Application
Galactose has been used:
  • as a component of galactosyltransferase labeling buffer.[1]
  • as a supplement in MRS broth for the growth of thermophilic lactobacilli[2]
  • to induce the expression of uncoupling protein (UCP) in yeast transformants[3]
Biochem/physiol Actions
Galactose is a simple monosaccharide that serves as an energy source and as an essential component of glycolipids and glycoproteins. Galactose contributes to energy metabolism via its conversion to glucose by the enzymes that constitute the Leloir pathway. Defects in the genes encoding these proteins lead to the metabolic disorder galactosemia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G0625G538815522
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
K W Turner et al.
Applied and environmental microbiology, 45(6), 1932-1934 (1983-06-01)
The ability to ferment galactose is a major characteristic which can be used to differentiate Lactobacillus helveticus (galactose positive) from Lactobacillus lactis and Lactobacillus bulgaricus (galactose negative). In milk cultures, galactose-positive strains produced d- and l-lactic acid with little galactose
D L Murdza-Inglis et al.
The Journal of biological chemistry, 269(10), 7435-7438 (1994-03-11)
The uncoupling protein is one of a family of mitochondrial transport proteins involved in energy metabolism. It dissipates oxidative energy to generate heat, either by catalyzing proton transport directly or by catalyzing fatty acid anion transport, thus enabling fatty acids
Inge E Krabbendam et al.
Cell death & disease, 11(4), 263-263 (2020-04-25)
Metabolic flexibility is an essential characteristic of eukaryotic cells in order to adapt to physiological and environmental changes. Especially in mammalian cells, the metabolic switch from mitochondrial respiration to aerobic glycolysis provides flexibility to sustain cellular energy in pathophysiological conditions.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G0750-5G04061833624135
G0750-1KG04061835366705
G0750-25G04061835366712
G0750-10G04061835366699
G0750-50G04061835366736
G0750-10MG04061833624128
G0750-100G04061835366682
G0750-500G04061835366729