Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 855,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 210,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 060,00 Kč | |
| 5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 900,00 Kč |
O této položce
855,00 Kč
grade
purified grade
Quality Level
assay
≥98.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component of staining buffer
- as buffer component for incubating epithelial cell adhesion molecule (EpCAM+) cells with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated antibody for cell sorting studies
- for treating epithelial cells for isolation of mucosal myofibroblasts
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade purified grade | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥98.5% | assay 99.4-100.6% | assay 99.4-100.6% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder (Fine) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
signalword
Warning
hcodes
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M3782-1EA | 04061824138757 |
| M3907-1EA | 04061824138788 |
| Z683329-1EA | 04061833582558 |
| Z683310-1EA | 04061833582541 |
| SBP2349-0.05MG | 04061832165783 |
| EDSPAK0A1 | 04054839323430 |