Přeskočit na
E3876
N-Ethylmaleimide
crystalline, ≥98% (HPLC)
Synonyma:
NEM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 410,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
3 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
technique(s)
activity assay: suitable, co-immunoprecipitation (co-IP): suitable, immunoblotting: suitable
color
white to faint yellow
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
suitability
suitable for Western blot
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the covalent modification of cysteine residues in proteins.
Biochem/physiol Actions
Augments currents from native M-channels in sympathetic neurons and acts as an opener for KCNQ2, KCNQ4 and KCNQ5 channels.
Sulfhydryl alkylating agent that inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase and many endonucleases.
Preparation Note
NEM gives a clear solution in ethanol at 50 mg/ml. NEM dissolves in water (>50 mg in 4 ml); however, aqueous solutions are unstable. The rate of hydrolysis is pseudo-first order and significantly dependent on pH.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E1271C13408WH0056479M1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
mouse
Gene Information
human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
human ... KCNQ5(56479)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline
form
-
form
crystalline powder, powder or crystals
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Tatsuki Kurokawa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 382-387 (2013-10-22)
Hv1 (also named, voltage-sensor only protein, VSOP) lacks an authentic pore domain, and its voltage sensor domain plays both roles in voltage sensing and proton permeation. The activities of a proton channel are intrinsic to protomers of Hv1, while Hv1
Nicolas Matuszak et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7410-7420 (2009-07-09)
The endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) plays a major role in many physiological processes, and its action is quickly terminated via enzymatic hydrolysis catalyzed by monoglyceride lipase (MGL). Regulating its endogenous level could offer therapeutic opportunities; however, few selective MGL inhibitors have
Hannah E Boycott et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(41), E3955-E3964 (2013-09-26)
Atrial myocytes are continuously exposed to mechanical forces including shear stress. However, in atrial myocytes, the effects of shear stress are poorly understood, particularly with respect to its effect on ion channel function. Here, we report that shear stress activated
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E3876-5G04061835518098
E3876-25G04061835544417
E3876-100G04061833603437
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?