Přeskočit na
D6003
Digoxin
analytical standard
Synonyma:
12β-Hydroxydigitoxin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 000,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 020,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 600,00 Kč
13 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H64O14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
780.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-068-1
Beilstein/REAXYS Number:
77011
MDL number:
2 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant (Digitalis lanata)
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
methanol: methylene chloride (1:1): 0.5%, clear, colorless
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI key
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Digoxin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
A cardiac glycoside, substrate for Pgp, upregulates Pgp expression and down regulates SXR (Steroid Xenobiotic Receptor).
A cardiac glycoside, substrate for Pgp.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D1900000Y0000554D-029
Digoxin analytical standard
Supelco
D6003
Digoxin
Digoxin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1900000
Digoxin
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digoxin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Combined liquid chromatography/radioimmunoassay with improved specificity for serum digoxin
Gault H.M, et al.
Clinical Chemistry, 31(8), 1272-1277 (1985)
Simultaneous determination of digoxin and permeability markers in rat in situ intestinal perfusion samples by RP-HPLC
Varma.S.V M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 813(1-2), 347-352 (2004)
Melanie L Lawrence et al.
Scientific reports, 5, 9092-9092 (2015-03-15)
Recent advances in renal tissue engineering have shown that dissociated, early renogenic tissue from the developing embryo can self-assemble into morphologically accurate kidney-like organs arranged around a central collecting duct tree. In order for such self-assembled kidneys to be useful
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D6003-1G04061833587171
D6003-5G04061833587188
D6003-100MG04061833587164
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?