Přeskočit na
C8532
Sodium citrate tribasic dihydrate
Molecular Biology, ≥99%
Synonyma:
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 500,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 540,00 Kč
2 159,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 390,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 200,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.10
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-675-3
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
1 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
General description
Sodium citrate tribasic dihydrate is a stabilizer that imparts colloidal stability to gold nanoparticles (AuNPs).
Application
Sodium citrate tribasic dihydrate has been used:
  • to perform antibody retrieval for the immunohistochemical analysis of ovine ovarian sections
  • as a component of induction medium to culture Agrobacterium strain C58C1
  • to isolate human neutrophils from whole blood
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
71402C72541.06447
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98%
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
-
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Tento protokol slouží k provedení celého postupu imunohistochemie (IHC) prostřednictvím barvení a vizualizace specifických antigenů v parafinových řezech tkání.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C8532-5KG04061833460948
C8532-1KG04061835543588
C8532-10KG04061833610305
C8532-100G04061835543571
C8532-500G04061835543595
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?