Přeskočit na
C4255
Creatinine
anhydrous, ≥98%
Synonyma:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
402,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
498,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
954,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-466-7
Beilstein/REAXYS Number:
112061
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
402,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Creatinine is a breakdown product formed by the degradation of creatine phosphate from muscles. The kidneys extract creatinine from the body by filtering almost all of it from the blood and excreting it in the urine.[1] Serum creatinine is the most commonly used indicator for renal functioning. In chemical synthesis, creatinine is used as a heterocyclic nitrogenous compound that produces electron-rich and highly basic creatinine derivatives.
Application
Creatinine can be used as:
  • A nitrogen donor building block to prepare nitrogen-containing heterocyclic derivatives.
  • A reactant to synthesize donor-acceptor type carbon nitride copolymer, which is used as a photocatalyst in hydrogen production.
  • A starting material to prepare creatol(2-amino-1,5-dihydro-5-hydroxy methylimidazol-4-one) via creatinine chloramine.
  • A reactant to synthesize 3-substituted-3-hydroxyisatins by gold-catalyzed aldolization with various isatins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1462NIST914B1150353
Creatinine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1462
Creatinine
Creatinine NIST® SRM® 914b
NIST914B
Creatinine
Creatinine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150353
Creatinine
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
grade
anhydrous
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Creatinine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
554.0 °F - closed cup
flash_point_c
290 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Study of Creatinine and its 5-Alkoxy Analogs: Structure and Conformational Studies in the Solid and Solution States by X-Ray Crystallography, NMR, UV and Mass Spectrometry
Arakali AV, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 16(12), 2193-2218 (1997)
A review on creatinine measurement techniques
Mohabbati-Kalejahi E, et al.
Talanta, 97, 1-8 (2012)
Diagnostic accuracy of cystatin C compared to serum creatinine for the estimation of renal dysfunction in adults and children-a meta-analysis
Roos JF, et al.
Clinical Biochemistry, 40(5-6), 383-391 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C4255-100G04061835555970
C4255-1KG04061835555994
C4255-10G04061835555987
C4255-10MG04061833491874
C4255-25G04061835556007
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How to dissolve creatinine C4255?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in water at 50 mg/mL. Please see the sample Certificate of Analysis for solubility information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C4255-25G0000256899.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    0 answers