Přeskočit na
B11400
Benzotriazole
99%, powder, ReagentPlus®
Synonyma:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 040,00 Kč
750 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 990,00 Kč
4 492,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-394-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112133
Assay:
99%
Form:
powder
1 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzotriazole, ReagentPlus®, 99%
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.04 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI key
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzotriazole is used as a synthetic auxiliary for the preparation of organic derivatives and as a corrosion inhibitors for Cu and its alloys.
Application
Benzotriazole can be used as a reactant to synthesize:
  • β-Aminocarbonyl compounds via Mannich reaction of secondary amines and aldehydes in the presence of p-toluenesulfonic acid as a catalyst.
  • Acylbenzotriazoles via thionyl chloride catalyzed reaction with nitrobenzoic acids.
  • 1-(2-Pyridyl)benzotriazole by reacting with 2-bromopyridine in the presence of toluene as a solvent[1].
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
101338758450559857
assay
99%
assay
96%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
97-99 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
mp
85-93 °C
mp
98-101 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
form
-
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.66 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzotriazole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?