Přeskočit na
95381
Bismuth oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Synonyma:
Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(III) oxide, Dibismuth trioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Bi2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
465.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-134-7
MDL number:
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bismuth(III) oxide, purum, ≥98.0% (KT)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
loss
≤0.2% loss on ignition
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, from V2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
202827310646229474
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder and chunks
assay
≥98.0% (KT)
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
loss
≤0.2% loss on ignition
loss
-
loss
-
loss
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) oxide
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Luonothar Antunes Schmitt Dreger et al.
Journal of endodontics, 38(3), 324-329 (2012-02-22)
Mineral trioxide aggregate (MTA) and Portland cement have been shown to be bioactive because of their ability to produce biologically compatible carbonated apatite. This study analyzed the interaction of MTA and white Portland cement with dentin in vivo. Seventy-two human dentin
V S Kopp et al.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 68(Pt 1), 148-155 (2011-12-22)
X-ray diffraction from films consisting of layers with different thicknesses, structures and chemical contents is analysed. The disorder is described by probabilities for different sequences of layers. Closed analytical expressions for the diffracted X-ray intensity are obtained when the layers
L M Formosa et al.
International endodontic journal, 45(4), 326-336 (2011-11-03)
To investigate the physical properties of tricalcium silicate (TCS) with and without the addition of a radiopacifier and compare them with that of Portland cement (PC) and radiopaque PC in an mineral trioxide aggregate-like system. Tricalcium silicate, PC and radiopacified
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
95381-100G04061833315989
95381-500G04061833315996