Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 810,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 260,00 Kč | |
| 2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 300,00 Kč | |
| 4 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 200,00 Kč |
O této položce
2 810,00 Kč
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Dimethyl isosorbide (DMI) is a biobased greener solvent and thus it aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information. Dimethyl isosorbide (DMI) is a sustainable alternative to dipolar aprotic solvents such as NMP and DMF, suitable for organic synthesis, as Baylis-Hillman reaction, and due to its high solubilization capacity when used as co-solvent for nonpolar drugs, make it an interesting compound for pharmaceutical and cosmetic industries as well.
Application
- Polymer membranes preparation
- Solvent in Baylis-Hillman reactions
- Co-solvent to improve solubility of nonpolar compounds
- Potential substitutes to short-chain glycol ethers
Features and Benefits
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - straw
- Non-toxic solvent
- High solubility potential
- High boiling point
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| assay ≥99% | assay 98% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 93-95 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 93-95 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl isosorbide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Proč byste měli volit mezi ekologickými a spolehlivými rozpouštědly? S našimi biologicky obnovitelnými a ekologičtějšími řešeními si můžete užívat obojího najednou. Rozpouštědlo Cyrene™ je nová dipolární aprotická alternativa k běžným rozpouštědlům s omezením podle nařízení REACH, jako je N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) a dimethylformamid (DMF).
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P8004-5G | 04061832851297 |
| 906832-100ML | 04065265099660 |
| 906832-1L | 04054839937255 |
| 906832-2.5L | 04054839937262 |
| 906832-4L | 04054839937279 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is a BioRenewable solvent?
1 answer-
BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.
Helpful?
-
-
Why should you use BioRenewable solvents?
1 answer-
You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.
Helpful?
-
-
Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
1 answer-
BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.